Key Documents
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.979 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter