Documenti
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
Sinonimo/i:
2-Propylacrylic acid homopolymer
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
PM
average Mn 20,000-80,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3