Key Documents
636959
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium carbide nitride
About This Item
Formula condensata:
Ti2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Area superficiale
15-25 m2/g
Dimensione particelle
<150 nm (spherical)
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Densità
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.23 g/mL
Stringa SMILE
[Ti][Ti]C#N
WGK 3