Documenti
631388
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9ClF3NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
208-214 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves