Documenti fondamentali
616532
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d2
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6HD2Cl3O
Peso molecolare:
199.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
246 °C (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D
LINPIYWFGCPVIE-QDNHWIQGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)