Documenti fondamentali
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino(propane-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Propane-d6-diamine
About This Item
Formula condensata:
H2NCD2CD2CD2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Punto di fusione
-12 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)