Key Documents
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Peso molecolare:
120.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3