Key Documents
605921
Sigma-Aldrich
Guaifenesin-(glyceryl-13C3)
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C7H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
COc1ccccc1O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6+1,7+1,8+1
HSRJKNPTNIJEKV-TTXLGWKISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1