570117
L-Norvaline-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
S-(+)-2-Aminopentanoic acid-carboxy-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
SNDPXSYFESPGGJ-TXZHAAMZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)