549223
3,4-Difluorothiophenol
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Densità
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(S)cc1F
InChI
1S/C6H4F2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
BGVRHDQMTMPAEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare a novel 3,4-difluorophenylthiomethyl group containing phthalazine derivative, which shows high cytotoxic activity.
- To prepare a fluorothiophenyl modified poly(vinyl chloride) membrane with improved gas permeability efficiency.
- As a ligand to synthesize noble metal quantum clusters (QCs).
- To prepare ethyl 5-(aminosulfonyl)-2-[(3,4-difluorophenyl)thio]nicotinate, an intermediate for preparing potent thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup