492876
L-Alanine-12C3
99.9 atom % 12C
About This Item
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 1