Key Documents
492590
Sigma-Aldrich
Urethane-(ethyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Carbamic acid ethyl ester-(ethyl-D5), Deuterated urethane, Ethyl-d5 carbamate, Ethylurethane-(ethyl-D5)
About This Item
Formula condensata:
H2NCO2C2D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
48.5-50 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
JOYRKODLDBILNP-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges