491470
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
91 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)