Key Documents
491373
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
99 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Atrazine-(ethylamino-15N)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14Cl15NN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges