Key Documents
491241
Sigma-Aldrich
N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
1-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D8H3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
80-81 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.80 °C - closed cup