471860
(1R)-(+)-(1-Amino-2-methylpropyl)phosphonic acid
98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +1.0°, c = 1 in 1 M NaOH
Punto di fusione
272-277 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C4H12NO3P/c1-3(2)4(5)9(6,7)8/h3-4H,5H2,1-2H3,(H2,6,7,8)/t4-/m1/s1
DGSLPJDIFKVSIB-SCSAIBSYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)