463043
Disilane
electronic grade
Sinonimo/i:
Disilicane, Disilicoethane, Disilicon hexahydride, Silicoethane, Silicon hydride (Si2 H6 )
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Saggio
≥99.998% chemical purity basis
Forma fisica
gas
Impurezze
≤50 ppm Higher silanes
<0.2 ppm Chlorosilanes
<1 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Nitrogen (N2)
<1 ppm THC
<1 ppm Water
<5 ppm Siloxanes
P. eboll.
−14.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−132.6 °C (lit.)
Temp. transizione
critical temperature 150.9 °C
Stringa SMILE
[SiH3][SiH3]
InChI
1S/H6Si2/c1-2/h1-2H3
PZPGRFITIJYNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication