427616
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl borate-11B
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 11B
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup