Documenti
413607
Sigma-Aldrich
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium dibromide
About This Item
Formula condensata:
BaBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Stringa SMILE
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1