376892
2,3-Dimethylanthraquinone
98%
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C16H12O2/c1-9-7-13-14(8-10(9)2)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-8H,1-2H3
KIJPZYXCIHZVGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3