358991
N-tert-Butylmethylamine
97%
Sinonimo/i:
N-Methyl-tert-butylamine
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
67-69 °C (lit.)
Densità
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(C)(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2,3)6-4/h6H,1-4H3
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter