316431
4-Isopropyl-3-methylphenol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
IJALWSVNUBBQRA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2