301558
Di-tert-butylchlorophosphine
96%
Sinonimo/i:
P, P-bis(1 1-dimethylethyl), Phosphinous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
48 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18ClP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h1-6H3
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- The Pd-catalyzed amination reaction with aryl halides.
- The Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling of arylboronic acids with aryl bromides and chlorides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter