Documenti
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.33
Beilstein:
1869970
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3