Key Documents
256803
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]2AlCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4506 (lit.)
P. eboll.
152 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.ClH/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;1H/q;;+1;/p-1
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Transmetalating reagent
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2