251801
Acetylpyrazine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 7-heteroaryl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamides
- copper (II) complexes with di-imine ligands
- N(4) substituted thiosemicarbazones
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2