Key Documents
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
Sinonimo/i:
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Formula condensata:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.43
Beilstein:
911009
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2291 (1993)