Documenti
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
powder and chunks
Densità
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful for the selective oxidation of diols.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)