Documenti fondamentali
203289
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium Chloride hexahydrate, Gadolinium trichloride hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
GdCl3 · 6H2O
CAS Number:
Peso molecolare:
371.70
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
2.42 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
electroplating
material synthesis precursor
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica