Key Documents
171603
Sigma-Aldrich
DL-3-Phenylserine hydrate
98%
Sinonimo/i:
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
186 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3