Key Documents
14569
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 6,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Sinonimo/i:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 6000
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
PM
Mr 6000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Estremità Ω
carboxylic acid
Estremità α
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
WGK 3