Key Documents
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. eboll.
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - DIN 51758