Merck
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
Formule linéaire :
(CH3)3CNHOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.60
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Classe Markush