Manipulation et distribution des liquides
Nous proposons une grande variété de pointes de pipette et de pipeteurs émanant des plus grandes marques pour la distribution de petits volumes de liquide, notamment les pointes Combitips Advanced® et ep Dualfilter T.I.P.S.® de Eppendorf®, DeckWorks™, Lambda® et Isotip® de Corning®, les pointes à barrière et le SoftFit L Reload System™ de la marque ART® et les produits HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT et PD-Tips de BRAND®. Pour l'assurance qualité dont vous avez besoin pour la biologie moléculaire et la culture cellulaire, les pipettes sérologiques Costar® Stripette® de Corning® ou KIMAX® 51 sont difficiles à battre. Couplées au contrôleur de pipette pour l'aliquotage MilliSentials™, au pipeteur Easypet® de Eppendorf® ou à l'auxiliaire de pipetage accu-jet® pro de la marque BRAND®, vous disposez d'une combinaison gagnante. Pour les titrages et les techniques de chimie analytique, les pipettes jaugées BLAUBRAND® ETERNA de BRAND® sont fournies avec un certificat de lot. Si l'on ajoute les distributeurs adaptables sur flacon tels que Dispensette® S et seripettor® pro de BRAND®, le système de dilution à double seringue Microlab® 625 de la marque Hamilton® et les pompes à seringue Legato™ de KDS, nous disposons d'une offre complète pour répondre aux besoins de toutes vos applications de laboratoire.
CATÉGORIES LES PLUS DEMANDÉES
Products
Pipeteurs
Les pipeteurs s'utilisent avec des pointes de pipette pour aspirer et distribuer des volumes fixes de liquides.
- Les pipettes mécaniques s'appuient sur le déplacement d'air pour distribuer un volume de liquide mesuré.
- Les pipettes électroniques minimisent l'apparition éventuelle de troubles musculo-squelettiques dus à des pipetages répétés ; elles remplacent communément la version mécanique.
- Les pipettes à déplacement positif sont utilisées pour les substances volatiles ou visqueuses en petits volumes, telles que l'ADN. Elles nécessitent une pointe à micro-seringue jetable composée d'un capillaire et d'un piston qui déplace directement le liquide. Le déplacement positif est idéal pour le pipetage de liquides à viscosité élevée ou moussants, ou encore de liquides avec une densité ou une pression de vapeur élevée.
- Les pipettes à répétition permettent de répéter la distribution d'un même volume de liquide dans de multiples tubes ou puits sans avoir besoin d'aspirer plus de liquide entre les distributions.
- Les pipettes multicanaux possèdent plusieurs pointes pour le pipetage simultané dans des plaques multipuits à l'aide d'un seul dispositif.
Pointes de pipette
Les pointes de pipette sont des accessoires à usage unique servant à mesurer et à distribuer des volumes mesurés de liquides à l'aide d'une micropipette. Le choix d'une pointe de pipette dépend de divers facteurs, notamment :
- Volume (capacité) : les pointes sont conçues pour distribuer avec précision des volumes contenus dans des plages spécifiées lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec une pipette spécifique. La capacité d'une pointe doit correspondre à celle du dispositif de pipetage pour une distribution précise.
- Matériau : à usage unique, les pointes de pipette sont en général fabriquées dans un polypropylène transparent pour permettre de voir facilement leur contenu. Il existe des pointes de pipette en verre qui peuvent être utilisées dans les applications où l'on distribue des produits chimiques agressifs.
- Dimensions : certaines pointes de pipette sont allongées pour le chargement de gel, le remplissage microcapillaire, la PCR et le pipetage à partir de flacons à col long. Les pointes de pipette à large alésage ont une ouverture plus large qui permet le transfert des liquides visqueux, de l'ADN génomique et des lignées cellulaires fragiles. La pointe de pipette doit avoir des dimensions appropriées pour former un joint étanche avec le cylindre du dispositif de pipetage.
- Stérilité : les pointes sont fournies stériles ou non stériles en fonction des impératifs de votre analyse. Les applications de culture cellulaire nécessitent généralement l'utilisation de pointes de pipette stériles.
- Traitement : les pointes doivent être exemptes de DNases, de RNAses et de pyrogènes. Certaines applications de manipulation de liquides requièrent des pointes de pipette spéciales avec des revêtements ou des traitements offrant une faible adsorption ou rétention protéique par exemple.
- Pointes à filtre et à barrière : les pointes de pipette à filtre contiennent un filtre près de leur point de fixation pour prévenir toute contamination de la pipette et les contaminations croisées entre les distributions. Elles sont recommandées pour travailler avec les acides nucléiques, les agents pathogènes ou les radio isotopes. Les barrières des pointes empêchent les liquides de pénétrer dans le dispositif de pipetage. Plusieurs pointes à filtre et à barrière sont disponibles pour un contrôle de la contamination.
- Compatibilité : les pointes universelles sont compatibles avec la plupart des pipettes standards. Certaines pipettes peuvent avoir un cylindre de forme inhabituelle et nécessiter des pointes spécifiques. Certaines pointes de pipette sont constituées de plastique rigide qui peut les rendre incompatible avec certains dispositifs de pipetage. Les pipettes à déplacement positif nécessitent des embouts spéciaux qui intègrent un capillaire et un piston pour pipeter les liquides visqueux.
Contrôleurs de pipette et poires
Les pipeteurs et les contrôleurs de pipettes sont utilisés pour aspirer du liquide dans des pipettes sérologiques ou des pipettes d'aspiration afin de le mesurer ou de le distribuer.
- Les pipeteurs mécaniques utilisent le déplacement d'air pour distribuer un volume de liquide mesuré.
- Les pipeteurs électroniques (également appelés contrôleurs de pipettes) sont plus ergonomiques et minimisent l'apparition possible de blessures dues à des pipetages répétés.
- Les pipettes à déplacement positif sont employées pour le pipetage de liquides à viscosité élevée ou moussants, ou encore de liquides avec une densité ou une pression de vapeur élevée.
Pipettes
Les pipettes sont des tubes en verre ou en plastique gradués, utilisés en sérologie, culture cellulaire et chimie pour mesurer des volumes de liquide avec précision. Elles s'appuient sur l'utilisation d'un distributeur comme une poire, un pipeteur ou un contrôleur de pipette pour aspirer un liquide afin de le mesurer et de le distribuer. Les pipettes en verre peuvent être réutilisables, permettent une mesure de haute précision et sont compatibles avec les solvants plus agressifs. Les pipettes en plastique évitent les problèmes de bris de verre et sont disponibles en polystyrène (associant une grande exactitude de mesure avec la commodité du plastique) et en polyéthylène ou polypropylène pour une résistance chimique plus large.
- Les pipettes sérologiques sont des pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées pour mesurer et distribuer des volumes de liquide de l'ordre du millilitre. Elles comportent généralement des graduations pour mesurer avec précision le niveau du ménisque et sont proposées en version stérile pour les procédures de culture cellulaire aseptiques et non stérile pour la distribution générale au laboratoire. Un tampon de coton est proposé en option pour prévenir un remplissage excessif et une contamination. Des pipettes à grande ouverture sont disponibles pour pipeter les liquides visqueux et les suspensions.
- Les pipettes Pasteur (également classées comme pipettes de transfert) sont équipées d'une poire intégrée (similaire à un compte-gouttes) et sont conçues pour transférer des petits volumes de liquides. Ces pipettes peuvent être constituées de verre, de polystyrène ou de polypropylène. Les pipettes Pasteur et les pipettes de transfert existent en versions non graduée et graduée pour la mesure du liquide.
- Les pipettes aspirantes (ou pipettes d'aspiration) sont utilisées pour retirer ou aspirer des liquides dans des contenants sans en mesurer le volume. Elles sont typiquement non graduées, dimensionnées pour leur capacité uniquement et disponibles avec ou sans bouchon, stériles ou non stériles, faites de verre ou de plastique.
- Les pipettes jaugées sont calibrées pour mesurer une quantité fixe de liquide avec une exactitude élevée. Ces pipettes possèdent un réservoir plus large entre deux sections allongées et une seule marque de graduation pour aspirer un volume exact de liquide. Elles sont couramment utilisées en chimie analytique pour fabriquer des solutions de laboratoire à partir d'une solution mère et pour préparer des solutions pour le titrage.
Distributeurs adaptables sur flacon
Les distributeurs adaptables sur flacon sont des dispositifs de mesure des liquides qui se fixent sur le col des flacons et permettent une distribution de liquide sûre, reproductible et sans contamination. Il convient de les sélectionner en fonction du diamètre du col, du matériau (pour garantir la compatibilité) et de la gamme de volumes à distribuer.