SAB5702432
Anti-Carbonic Anhydrase 1 (CA1) Antibody, clone 0G10F8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CA-I, CAB, Car1, HEL-S-11
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0G10F8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
29 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
0.75 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KVLDALQAIKTKGKRAPFTNFDPSTLLPSSLDFWTYPGSLTHPPLYESVTWIICKESISVSSEQLAQFRSLLSNVEGDNAVPMQHNNRPTQPLKGRTVRASF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CA1(759)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1