SAB4200107
Anti-CHD4 antibody, Mouse monoclonal
clone 3F2/4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2/4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~250 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD4(1108)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable