SAB1406434
Anti-SGTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SGT, alphaSGT, hSGT
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SGTA(6449)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDNKKRLAYAIIQFLHDQLRHGGLSSDAQESLEVAIQCLETAFGVTVEDSDLALPQTLPEIFEAAATGKEMPQDLRSPARTPPSEEDSAEAERLKTEGNEQMKVENFEAAVHFYGKAIELNPANAVYFCNRAAAYSKLGNYAGAVQDCERAICIDPAYSKAYGRMGLALSSLNKHVEAVAYYKKALELDPDNETYKSNLKIAELKLREAPSPTGGVGSFDIAGLLNNPGFMSMASNLMNNPQIQQLMSGMISGGNNPLGTPGTSPSQNDLASLIQAGQQFAQQMQQQNPELIEQLRSQIRSRTPSASNDDQQE
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable