S5439
Src human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution, histidine-tagged
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
60 kDa
Concentration
~0.58 mg/mL protein (Bradford assay)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable