05-4580
Chromium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Cr, 1 mg/mL Cr
Synonyme(s) :
Potassium dichromate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Cr
1000 ppm Cr
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable