07-502
Anti-p67-phox (mouse) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, chronic granulomatous disease, autosomal 2, neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, neutrophil cytosolic factor 2 (65kD, chronic granuloma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected p67-phox in RIPA lysates from RAW 264.7 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue, RAW 264.7 cell lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1