Key Documents
PH000100
4-(BENZOYLAMINO)-5-(DIPROPYLAMINO)-5-OXOPENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.42
Numéro MDL:
Autres remarques