GF23864463
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 0.75mm, inside diameter 0.23mm, wall thickness 0.26mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU007130
About This Item
Pureté
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 238-644-63
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.26 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.23 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable