Key Documents
649074
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H27P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.35
Numéro Beilstein :
956779
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
0.979 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(C1)P(C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h13-15H,1-12H2
Clé InChI
DHWBYAACHDUFAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Cocatalyst for:
  • Nickel-catalyzed cycloaddition of enones and alkynes
  • Rhodium-catalyzed allylation of aldehydes with homoallylic alcohols
  • Hydrocarbamoylation of alkynes by nickel/Lewis-acid catalysis
  • Alkenylation of imidazoles by nickel/Lewis acid catalysis
  • Palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reactions
  • PHosphine-catalyzed synthesis of 6-substituted 2-pyrones
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter