616109
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable