Key Documents
106879
Sigma-Aldrich
1,1′-Diacetylferrocene
97%
Synonyme(s) :
Bis(acetylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14FeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
122-128 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].CC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H7O.Fe/c2*1-6(8)7-4-2-3-5-7;/h2*2-5H,1H3;
Clé InChI
JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1,1′-Diacetylferrocene is an organic compound used as a catalyst or ligand in certain cross-coupling reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yulia P Tupolova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15592-15596 (2020-11-04)
Herein, we report the synthesis and magnetic properties of the Co(ii) coordination compound with the 1,1'-bis(1-((pyrid-2-ylmethylene)hydrazono)ethyl)ferrocene (L) ligand, having the general formula [CoLCl2]. The static magnetic data analysis supported by the CASSCF/NEVPT2 calculations revealed the presence of the triaxial magnetic