Wirkstofftransport
Wirkstofftransport ist die Methode oder der Prozess der Verabreichung von Wirkstoffen oder Pharmazeutika und anderen Xenobiotika, um einen therapeutischen Effekt bei Menschen oder Tieren zu erzielen. Es werden verschiedene Wirkstofftransporttechnologien eingesetzt, um durch Beeinflussung von Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME) eines Wirkstoffs dessen therapeutische Wirkung am beabsichtigten Wirkort zu verbessern und gleichzeitig mögliche Nebenwirkungen zu minimieren.
Fortschritte in der Medizin und Biotechnologie haben zur Entwicklung einer Vielzahl neuer Wirkstoffkandidaten geführt, von denen viele aufgrund eingeschränkter Bioverfügbarkeit, unzulänglicher Stabilität und geringer Löslichkeit während der präklinischen Beurteilung scheitern. Wirkstofftransportsysteme werden verbreitet untersucht und entwickelt, um die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Therapeutika zu verbessern und deren Transport an den Zielort in der gewünschten Dosis in angemessener Zeit und Freisetzungsrate zu ermöglichen. Neuartige Wirkstofftransportsysteme wie Nano- und Mikropartikel, transdermale Pflaster, Inhalatoren, Wirkstoffimplantate und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate werden entwickelt, um therapeutische Anforderungen wie kontrollierte Wirkstofffreisetzung, gezielter Wirkstofftransport, verbesserte Löslichkeit, Bedarfsaktivierung und neue Verabreichungswege (z.B. transdermal, okular, nasal) zu erfüllen. Die Auswahl eines geeigneten Wirkstofftransportsystems hängt von den Wirkstoffeigenschaften, der gewünschten Freisetzungsrate, dem gewünschten Wirkort und dem Verabreichungsweg ab.
Fortschritte in der Nanotechnologie haben das Wirkstoffdesign bedeutend verbessert und ermöglichen die Entwicklung zielgerichteter, sicherer und effektiver Wirkstoffformulierungen mit Nanopartikeln (NP). Nanopartikel-Transportsysteme zeigen ein bedeutendes Potenzial zur Verbesserung der Löslichkeit hydrophober Wirkstoffe, der Bioverteilung und der Pharmakokinetik sowie der bevorzugten Anhäufung am Zielort.
Nanopartikel-Transportsysteme können so konzipiert werden, dass Wirkstoffe absorbiert oder auf die Partikeloberfläche konjugiert, im Kern eingekapselt oder innerhalb der Partikelmatrix aufgelöst werden. Wirkstoffbeladene Nanopartikel können außerdem gegen einen spezifischen Krankheitsort gerichtet werden, indem Zielgruppen auf die Partikeloberflächen aufgebracht werden. Verschiedene Nanoträger wie Liposomen, Polymermizellen, Dendrimere, Polymer-Wirkstoff-Konjugate, anorganische Nanopartikel und kohlenstoffbasierte Nanomaterialien wurden in Wirkstofftransportsystemen eingesetzt. Liposomen sind die gebräuchlichsten und am meisten untersuchten Nanoträger, während Polymer-Nanopartikel als einer der innovativsten Ansätze für den Wirkstofftransport hervorgegangen sind. Sowohl natürliche als auch biokompatible synthetische Polymere werden zur Herstellung polymerer Nanoträger für den Wirkstofftransport eingesetzt.
Zugehörige technische Artikel
- Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Find answers to common questions about drug delivery. Review important points about encapsulation efficiency and loading capacity.
- Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
- Alle anzeigen (68)
Zugehörige Protokolle
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- We presents an article regarding Polymer Analysis by NMR.
- Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
- Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications
- Alle anzeigen (6)