Enzymaktivitätsassays
Enzymaktivitätsassays werden von Wissenschaftlern vorwiegend durchgeführt, um die Gegenwart oder Quantität eines spezifischen Enzyms in einem Organismus, in Gewebe oder in einer Probe zu bestimmen. Beispiele solcher Enzyme sind α-Amylase, Katalase, Laccase, Peroxidase, Lysozym und die Reporterenzyme alkalische Phosphatase und Luciferase. Verschiedene Reagenzien und Methoden für die Untersuchung spezifischer Enzym-Substrat-Interaktionen sind allgemein verfügbar. Die Auswahl einer geeigneten Arbeitslösung hängt von der vom Wissenschaftler geforderten Empfindlichkeit ab. Kolorimetrische Lösungen eignen sich für die Detektion, während fluoreszenzbasierte Reagenzien besser für die Quantifizierung der Enzymaktivität geeignet sind.
Bestimmung der optimalen Bedingungen für Enzymaktivität
Während in der Literatur zahlreiche Enzymassays beschrieben wurden, müssen diese Verfahren an die spezifischen Anforderungen des untersuchten Enzyms angepasst werden. Die spezifische Aktivität eines Enzyms hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z.B. pH-Wert, Temperatur, Ionenstärke und Konzentration aller Komponenten im Assay. Für Bedingungen wie dem pH-Wert sieht die Enzymaktivität oftmals wie eine Glockenkurve aus. Die höchste Aktivität bei einem spezifischen pH-Wert wird als Vmax angegeben, wobei die Aktivität auf beiden Seiten der Kurve abnimmt. Bei manchen Enzymen müssen auch Verbindungen berücksichtigt werden, die nicht direkt an der Reaktion beteiligt sind, wie z.B. Metallionen, Detergenzien und hydrophobe Moleküle.
Zugehörige technische Artikel
- Learn about compound library screening and explore our compound libraries, including our Library of Pharmacologically Active Compounds (LOPAC®1280) portfolio to experience the gold-standard collection of biologically annotated, ready-to-screen compounds.
- Assay protocol for the colorimetricdetection of amylase activity in biological samples using the Amylase Activity assay kit.
- Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.
- Complete List of Enzyme Commission Numbers for metabolics research.
- This procedure applies to all products that have a specification for Cathepsin B activity determined by the liberation of 7-amino-4-methylcoumarin from Z-Arg-Arg 7-amido-4-methylcoumarin.
- Alle anzeigen (37)
Zugehörige Protokolle
- This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
- Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
- This procedure may be used for all Catalase products.
- This procedure may be used for Hyaluronidase products.
- This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
- Alle anzeigen (92)
Komponenten von Enzymassays
Für viele Enzyme ist Wasser das Standard-Lösungsmittel, da es dasselbe wasserbasierte Umfeld ist, das in Zellen vorhanden ist. In manchen Fällen werden jedoch organische Lösungsmittel eingesetzt, wenn Enzyme oder Enzymkomponenten in Wasser unlöslich sind. Substrate und Cofaktoren, Katalysatoren für Enzymreaktionen, sind weitere wichtige Komponenten in einem Enzymaktivitätsassay. Substrate und Cofaktoren werden oftmals nach ihren Funktionen unter physiologischen Bedingungen identifiziert. Als solche interagieren Substrate und Cofaktoren umfassend und werden ggf. von zahlreichen Enzymen benötigt. Puffer und Ionen sind weitere wichtige Elemente, die berücksichtigt werden müssen, da sie grundlegend für die Stabilisierung des pH-Wert im gesamten Assay sind und die Enzymaktivität direkt beeinflussen. Beispielsweise sind ggf. mono- oder divalente Metallionen für die katalytische Aktivität von Cofaktoren in der Reaktion erforderlich und grundlegend für die Enzymaktivität.
Durchführung eines Enzymassays
Die Vorbereitung der Enzymassaykomponenten ist ein praktischer erster Schritt. Es ist im Allgemeinen von Vorteil, eine große Assaymischung ohne Aktivierungskomponente herzustellen, um Pipettierfehler zu vermeiden, die mit dem Pipettieren kleiner Volumina verbunden sind. Nachdem die Assaymischung hergestellt wurde, wird die Aktivierungskomponente hinzugegeben, um den Aktivitätsassay zu starten. Eine Vorbehandlung des Enzyms durch Aufbewahrung bei kühlen Temperaturen und oftmals die Zugabe verschiedener Chemikalien oder Proteinadditive sind wichtige Faktoren, um die Enzymstabilität und maximale Aktivität vor dem Start des Assays zu gewährleisten. Sobald die Reaktionsmaterialien in einem Beobachtungsgefäß kombiniert wurden, sollten alle Komponenten schnell und gründlich gemischt werden, während die Reaktion beginnt. Die Datenaufzeichnung sollte unmittelbar nach dem Mischen beginnen, und das detektierbare Signal des Assays sollte über die gesamte Reaktionsdauer aufgezeichnet werden.