Merck
HPLC Analysis of Hydrocortisone in Topical Cream on Discovery® HS C18 after SPE using Discovery® DSC-Si
HPLC Analysis of Hydrocortisone in Topical Cream on Discovery® HS C18 after SPE using Discovery® DSC-Si application for SPE, application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Discovery® HS C18 HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
SPE-Röhrchen oder -Platte
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Discovery® DSC-CN SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample addition
hydrocortisone topical hand cream in hexane:ethylacetate
SPE tube/cartridge
Discovery DSC-Si, 500 mg/3 mL (52695-U)
condition
1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
sample addition
1 mL
washing
1 mL hexane:ethyl acetate (2:1, v/v)
elution
1 mL methanol:DI water (1:1, v/v)
eluate post-treatment
dilute eluate to 2 mL with methanol:DI water (1:1, v/v)
column
Discovery HS C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568520-U)
mobile phase
[A] methanol; [B] DI water (1:1, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
Beschreibung
Anwendung
Vorbehandlung der Probe:
Lösen von 1 g 1% Hydrocortison-Handcreme in 10 mL Essigester. Lösen von 2 mL der Essigester-Creme-probe in 8 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v).
Konditionieren der SPE-Kartusche mit 1 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v)
Aufgabe von 1 mL der vorbehandelten Probe
Auswaschen der lipophilen Störstoffe mit 1 mL Hexan:Essigester (2:1, v/v).
Eluieren mit 1 mL Methanol:DI H2O (1:1, v/v)
Verdünnen des Eluats auf 2 mL mit Methanol:DI H2O (1:1, v/v)