HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm