HPLC Analysis of 4-Phenyl-2-Oxazolidinone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm